missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover
GREENER_CHOICE

1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-281406E

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17708277

  • 1490.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation

Spezifikation

Cover
Tyvek
28 in.
28 in.
5 in.
Weiß
28 x 14 x 5 in.
71.1 cm
71.1 cm
12.7 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt