Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
1,5 x 1,5 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 30 in.
18 x 18 in.
18 x 22 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
3 x 6 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 80 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
6 x 12 in.
6 x 24 in.
6 x 6 in.
6 x 8 in.
6 x 9 in.
7,5 x 7,5 in.
8 x 8 in.
84 x 94 in.
9 x 11 in.
9 x 9 in.
Anzahl pro Karton:
50
125
500
1000
2000
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
50 Stück
500 Stück
Description
Tyvek™ autoklavierbare Schutzhüllen sind atmungsaktiv und bieten gleichzeitig eine hervorragende Bakterien- und Mikrobenbarriere für ausgezeichnete Leistung nach der Dampfsterilisation.
- Fusselfrei (Helmke-Trommel) bedeutet, dass während der Nutzung als Sterilisationsverpackung keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt werden
- Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
- Verpackt in einem ISO 6-konformen Reinraum
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Hydrophob
- Reiß- und durchstechfest
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Produktionsanlagen |
| Material | HDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Dicke (metrisch) | 5,3 mm |
| Show More |