Learn More
Fisherbrand™ 13 mm PP-Schraubverschluss, 13-425 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 13 08 0166
97.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 13 mm
- PP-Schraubverschluss
- Mittelloch
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen | |
Mittelloch |
13 mm | |
100 | |
ND13 |