Learn More
Fisherbrand™ 13 mm PP-Schraubverschluss, 13-425 Gewinde
Artikelnummer. 11717607 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Typ:
Mittelloch
Oben geschlossen
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11717607
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • 13 mm
  • PP-Schraubverschluss
  • Mittelloch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Polypropylen
Menge 100
Typ Mittelloch
Verschlussgröße ND13