Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen mit Bördelrand, Glas, klar
1. hydrolytische Klasse
25.35 € - 32.55 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Klemme
Basisausführung Flachboden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11546044
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 09 0236
3.6 ml
32.55 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15582330
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 09 2574
5 ml
25.35 €
100 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtig
  • Glas
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
GC, HPLC
Flachboden
ND13
Glas
Klemme
100
Nein
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen mit Bördelrand, Glas, klar