Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen mit Bördelrand, Glas, klar
1. hydrolytische Klasse
Marke:  Fisherbrand™ 13 09 2574
23.03 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15582330
  • 25.35 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtig
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
4,1 ml
45 mm
ND13
14.7 mm
5 ml
Klemme
<400 μl
Flachboden
100
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen mit Bördelrand, Glas, klar > 4 ml, 45x14.7 mm