Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen mit Bördelrand, Glas, klar
30.92 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
3 ml | |
32 mm | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
11.6 mm | |
3.6 ml | |
Klemme | |
<1 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND13 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31