Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss, Neisseria Meningitidis, polyvalentes A-D
Beschreibung
Thermo Scientific™ National™ 13-mm-Fläschchen mit Schnapp-/Bördelverschluss bestehen aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) und verfügen über einen 13-mm-Bördel/Schnappgewinde für die Verwendung mit 13-mm-Aluminium- oder Kim-Snap-Verschlüssen. Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt.
Dionex™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
*Der Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Neisseria Meningitidis; polyvalentes A-D |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 13 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 4,8 ml |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <800 μl |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 4,8 ml |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.