Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Description
Die Thermo Scientific™ 13-mm-Septa sind für die Verwendung mit Verschlusskappen mit 13-425-Gewinde oder 13-mm-Schnapp-/Bördelverschlüssen vorgesehen und in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
- Septum mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
- Septum aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitztes Septum lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Septum für 13-425-Schraubverschlüsse |
| Farbe | Rot, Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Verpackungsart | 1 pack of 100 |
| Härte | 50° Shore |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.