Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 13-mm-Septa sind für die Verwendung mit Verschlusskappen mit 13-425-Gewinde oder 13-mm-Schnapp-/Bördelverschlüssen vorgesehen und in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
- Septum mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
- Septum aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitztes Septum lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septum für 13-425-Schraubverschlüsse |
| Farbe | Klar, Rot |
| Material | PTFE, Naturkautschuk |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Härte | 38° Shore |
| Menge | 500 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Typ | Septen |
| Verschlussgröße | 13-425 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.