Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 10145722
Click to view available options
Farbe:
Blau
Elfenbein
Klar, Rot
Rot
Rot, Weiß
Weiß
Material:
PTFE
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Silikon
PTFE/Gummi, Rubber
Verschlussgröße:
12 mm
13-425
Härte:
30° Shore
35° Shore
38° Shore
45° Shore
50° Shore
53° Shore
55° Shore
57° Shore
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10145722
Marke: Thermo Scientific™ 12ST18
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die 13-mm-Septa für die Verwendung mit Schraubverschlüssen oder Schnapp-/Bördelverschlüssen sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich.
Die Thermo Scientific™ 13-mm-Septa sind für die Verwendung mit Verschlusskappen mit 13-425-Gewinde oder 13-mm-Schnapp-/Bördelverschlüssen vorgesehen und in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
  • Septum mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septum aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septum für 13-425-Schraubverschlüsse
Farbe Blau
Material PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt Ja
Härte 57° Shore
Menge 500
Dicke (metrisch) 1,8 mm
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Septen
Verschlussgröße 13-425
Zur Verwendung mit (Geräte) 13-425-Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.