Learn More
Ratiolab™ Kryo-Boxen 136 x 136 mm aus Karton
Für die Lagerung und den Transport von Proben selbst bei sehr niedrigen Gefriertemperaturen.
Marke:  Ratiolab™ 5142755
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029162
  • 65.10 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Standardbeschichtung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Höchste Flexibilität, Boxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Boxen für größere Gefäße genutzt werden.
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Quadratisch
Tiefkühllagerung/Transport
Wasserdichte Kunststoffbeschichtung
10/Pkg
136 x 136 mm
136 mm
Pappe
Kryobox
Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
-80 °C
Bis zu -80°C
136 mm
75 mm