Learn More
Fisherbrand™ Beta Bin - 47L with Wheels, 1/Cs, MA: CSR-B47
Große Strahlenschutzbehälter mit Rädern, die ideal zum Schutz vor Beta- und Gammastrahlung sind.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B47
Artikelnummer. 12307127
  • 540.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta – 47 l mit Rädern – (58 x 28.5 x 27 cm), zur Verwendung mit CSR-BAG6 Beutel
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen
47 l
580 mm
Strahlenschutzbox