Learn More
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder
120 L Pole Bag Holder with lid. When operated manually, lid remains open on its own.
172.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Beutelhalter |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 120 L |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bin Bags |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942884
|
Gilac™
G619041 |
Weiß |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932884
|
Gilac™
G619022 |
Blau |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 120 L pole bag holder with lid
- When operated manually, lid remains open on its own
- May also be opened and closed normally using the pedal
- The pedal also prevents contamination
- Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move. 2 additional wheels are available as an option
- Bag very easy to remove and put back
- The straight handle, at the back, enables it to fit against the wall
- Lid available in 5 colors, suitable for selective sorting
- Pole bag holder with lid is delivered in 2 packs (1 pack for the pole bag holder, 1 pack for the lid)
- Pole bag holder delivered to be assembled
Spezifikation
Beutelhalter | |
120 L | |
Bin Bags | |
Unsteril | |
2.1 ft. | |
1.6 ft. | |
3.2 ft. | |
13.9 lb. |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
HDPE | |
640 x 500 x 970 mm | |
640 mm | |
500 mm | |
970 mm | |
6.3 kg |