Learn More
Thermo Scientific™ 12-Platz Ausschwing-Mikrotiterrotor mit Deckel
Zur Verwendung mit Sorvall Primo und Primo R Zentrifugen
Marke: Thermo Scientific™ 75007592
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Hohe RZB von 16,438 g
- Trennung von flüssigen Mehrphasen-Systemen
- Zentrifugation von Filtrationseinheiten
- Dichtegradiententrennung von Zellen/Zellorganellen
- Semipräparative Zentrifugation von Proteinen
Spezifikation
Mikroliter-Ausschwingrotor | |
16,438 x G | |
Thermo Scientific Sorvall Primo R Centrifuge |
12 x 1,5/2 ml | |
13.000 U/min |