Learn More
12-Mercaptododecylphosphonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Application to the Extraction of Heavy Metals. Recent works using phosphonic acid PA) molecules have demonstrated the ability of 12-mercaptododecylphosphonic acid (MDPA)to strengthen the bond between Au and TiO 2 , leading to an increase in h K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anwendung bei der Extraktion von Schwermetallen. Neuere Arbeiten mit Phosphonsäure PA)-Molekülen haben die Fähigkeit von 12-Mercaptododecylphosphonsäure (MDPA) demonstriert, die Bindung zwischen Au und TiO 2 zu verstärken, was zu einem Anstieg von h K führt.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Anwendung bei der Extraktion von Schwermetallen. Neuere Arbeiten mit Phosphonsäure PA)-Molekülen haben die Fähigkeit von 12-Mercaptododecylphosphonsäure (MDPA) demonstriert, die Bindung zwischen Au und TiO 2 zu verstärken, was zu einem Anstieg von h K führt.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 12-Mercaptododecylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 94°C to 96°C |
Strukturformel | HS(CH2)12P(O)(OH)2 |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 282.38 |
Reinheit (%) | 95% |