Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Schnappring, integrierter Mikroeinsatz, Glas, durchsichtig
Artikelnummer. 12672465 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12672465
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für HPLC-Anwendungen.
  • 0.3 ml
  • Fläschchen mit Schnappverschluss
  • Einsatz und Boden verschmolzen
  • Flacher Boden
  • Integrierter Einsatz
  • Glas
  • Klar
  • Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Einsatz und Boden verschmolzen
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 0.39 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Schnapp/Crimp
Verpackungsart CleanPack, Polypropylen-Box
Modell Konischer integrierter Einsatz
Rückstandsvolumen (metrisch) <3 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,3 ml
Basisausführung Flachboden
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Verschlussgröße ND11
Marking Spot Nein