Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringfläschchen mit integriertem Mikroeinsatz, braun
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
braun
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Silanisiert |
| Farbe | braun |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 0,39 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Flaschenhalstyp | Schnapp/Crimp |
| Verpackungsart | Polypropylenbox |
| Modell | Konischer integrierter Einsatz |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <3 μl |
| Mehr anzeigen |