Beschreibung
- 1.2 ml
- Fläschchen mit Schnappverschluss
- Mikroliter insgesamt
- Flacher Boden
- Innenkegel
- Glas
- Klar
Spezifikation
Mikroliter insgesamt | |
11.6 mm | |
1.4 ml | |
Schnapp/Crimp | |
Innenkegel | |
1,2 mL | |
32 mm | |
ND11 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
<1 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen Mikroliter insgesamt, mit Schnappring, Glas, durchsichtig > Gesamtmikroliter, flacher Boden, Innenkonus, 0.9 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur