Learn More
Fisherbrand™ Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringverschluss, Kunststoff
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.4 ml
0.9 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Kristallklar
Material:
Polypropylen
TPX
Modell:
Innenkegel
Innerer Zylinder
Packungsgröße:
1000 Stück
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Mikrofläschchen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 0.9 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Flaschenhalstyp | Schnappverschluss |
| Verpackungsart | Polyethylen-Beutel |
| Modell | Innerer Zylinder |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <25 μl |
| Show More |