Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Basisausführung:
Flachboden
Konischer Boden
Marking Spot:
Ja
Nein
Material:
Glas
Unit Size:
100 Stück
1000 Stück
Description
- 1,5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Klar
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
Spécification
Spécification
| Beschreibung | Mikrofläschchen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1,4 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
| Flaschenhalstyp | Schnappverschluss |
| Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <4 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1 mL |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu