Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig
Beschreibung
- 1.5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Klar
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
Spezifikation
Silanisiert | |
11,6 mm | |
1,9 mL | |
Schnappverschluss | |
<100 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |