Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Druckkappe, für 11 mm Bördelfläschchen, dünner Durchdringungsbereich
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 08 1676
73.09 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11836201
  • 83.88 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm PE-Aufsteckkappe
  • Blau
  • Mit verdünntem Penetrationsbereich
  • Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polyethylen
Druckkappe
11 mm
100
ND11
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Druckkappe, für 11 mm Bördelfläschchen, dünner Durchdringungsbereich > PE, geschlossene Oberseite, blau