Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss für Autosampler
Artikelnummer. p-6062317
Click to view available options
Volumen (metrisch):
600 μl
800 μl
825 μl
1000 μl
Verschlussgröße:
11 mm
Basisausführung:
Flachboden
High Recovery
Konischer Boden
Material:
Polypropylen
TPX
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 10211585
Marke: Thermo Scientific™ C401116
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten 11-mm-Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten Polypropylenfläschen sind aus einem hochwertigen, GC-getesteten Polypropylenmaterial hergestellt, das für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet ist. Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss bieten für einige Anwendungen eine günstige Alternative zu Glas. Polypropylen ist chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Es kann verwendet werden, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Präzisionsgeformte Spitzen für maximale Probenrückgewinnung
  • Fläschchen, 12 × 32 mm
  • Kompatibel zu Aluminium-Verschlüssen oder Snap-It™ Schnappverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MicroVial 600 µl aus hochreinem Polypropylen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 600 μl
Einsatztyp Eingeschmolzener Einsatz
Rückstandsvolumen (metrisch) <4 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 600 μl
Basisausführung Konischer Boden
Gesamtvolumen (metrisch) 600 μl
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Typ 11 mm Snap-It-Fläschchen
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 400 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.