Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss für Autosampler
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten 11-mm-Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-24
Beschreibung
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten Polypropylenfläschen sind aus einem hochwertigen, GC-getesteten Polypropylenmaterial hergestellt, das für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet ist. Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss bieten für einige Anwendungen eine günstige Alternative zu Glas. Polypropylen ist chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Es kann verwendet werden, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Hergestellt aus Polypropylen
- Präzisionsgeformte Spitzen für maximale Probenrückgewinnung
- Fläschchen, 12 × 32 mm
- Kompatibel zu Aluminium-Verschlüssen oder Snap-It™ Schnappverschlüssen
Spezifikation
1-ml-Fläschchen mit hoher TPX-Rückgewinnung | |
12 mm | |
12 mm | |
1000 μl | |
<8 μl | |
1 ml | |
32 mm | |
11 mm Snap-It-Fläschchen | |
Nein |
11 mm | |
Durchsichtig | |
TPX | |
Eingeschmolzener Einsatz | |
High Recovery | |
Schnappverschluss | |
100 | |
11 mm | |
750 μl |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.