Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss für Autosampler
Beschreibung
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten Polypropylenfläschen sind aus einem hochwertigen, GC-getesteten Polypropylenmaterial hergestellt, das für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet ist. Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss bieten für einige Anwendungen eine günstige Alternative zu Glas. Polypropylen ist chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Es kann verwendet werden, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Hergestellt aus Polypropylen
- Präzisionsgeformte Spitzen für maximale Probenrückgewinnung
- Fläschchen, 12 × 32 mm
- Kompatibel zu Aluminium-Verschlüssen oder Snap-It™ Schnappverschlüssen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1-ml-Fläschchen mit Flachboden aus hochreinem Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 11 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 1000 μl |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <80 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1 ml |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 1 ml |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.