Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss für Autosampler
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten 11-mm-Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ C4011-11
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10139334
  • 26.05 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten Polypropylenfläschen sind aus einem hochwertigen, GC-getesteten Polypropylenmaterial hergestellt, das für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet ist. Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss bieten für einige Anwendungen eine günstige Alternative zu Glas. Polypropylen ist chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Es kann verwendet werden, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Präzisionsgeformte Spitzen für maximale Probenrückgewinnung
  • Fläschchen, 12 × 32 mm
  • Kompatibel zu Aluminium-Verschlüssen oder Snap-It™ Schnappverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MicroVial 800 µl-Fläschchen aus reinem Polypropylen
12 mm
Polypropylen
Eingeschmolzener Einsatz
800 μl
800 μl
32 mm
11 mm Snap-It-Fläschchen
Nein
11 mm
12 mm
800 μl
<6 μl
Konischer Boden
Schnappverschluss
100
11 mm
600 μl
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.