Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringdichtung aus PE, weiche Kappenausführung, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 11 15 2048
505.45 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Weich | |
Rot, Weiß, Blau | |
Polyethylen | |
HPLC | |
1,3 mm |
Silikon/PTFE | |
11 mm | |
Ja | |
100 | |
Schnappverschluss |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%