Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Bördelkappen-Fläschchenkit, Klarglas, Aluminiumkappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE, vorgebördelt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 31 1221
Artikelnummer. 12900921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ND1
  • Glas
  • Durchsichtig
  • 1.5 ml
  • Bördelverschluss
  • Mittelloch
  • Aluminium
• Naturkautschuk/Butyl/TEF• • blau•45°Shore A• ND11•1.0 mmWiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschluss und halten passende Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Durchsichtig
Glas
100
Bördelverschluss
1. hydrolytische Klasse
Naturkautschuk/Butyl/TEF
11.6 mm
2 ml
Aluminium
32 mm
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Bördelkappen-Fläschchenkit, Klarglas, Aluminiumkappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE, vorgebördelt > Blaue Kappe, 1.0 mm Dicke ,45° Shore A