Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Glasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 12453718
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
300 μl
425 μl
475 μl
500 μl
650μL
0,9 ml
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
1,7 ml
2 ml
2,0 ml
2 ml
2,5 ml
4,0 ml
Typ:
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss, silanisiert
11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss
11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss
11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert
11 mm Snap-It-Fläschchen
11 mm-Farbband-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
MacroVial Klarglasfläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz und Snap-It, durchsichtiges Beschriftungsfeld
MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, klar
Basisausführung:
Deepwell-Basis
Fester Mikroeinsatz, konisch
Flachboden
Fläschchen mit Einsatz
High Recovery
Konisch
Konischer Boden
Runder Boden
Schmal, konisch
Spitzboden
Marking Spot:
Blau
Gelb
Grün
Ja
Nein
No
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
12 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12453718
Marke: Thermo Scientific™ C401110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese 11-mm-Klarglasfläschchen eignen sich für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschlüssen aus Aluminium. Diese hochwertigen 11-mm-Glasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • 2 ml, 12 x 32 mm Fläschchen mit Crimp/Snap Ring
  • Für rotierende oder Roboterarm-Autosampler
  • ID™ Fläschchen mit Beschriftungsfeld und Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
  • Target Snap-It™ Fläschchen können mit Schnappverschlüssen oder Crimp-Verschlüssen aus Aluminium verwendet werden
  • Für Autosampler geeignet, die Fläschchen im Format 12 × 32 mm verwenden
  • 33 Expansion Borosilikat-Klarglas in überlegener Qualität (Typ 1, Klasse A) oder 51A bernsteinfarbiges Glas
  • Gleichmäßig flacher Boden für Sicherheit bei Einsätzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Klarglas , 400 ul , für 11mm Crimp- Dichtung Fläschchen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 650μL
Einsatztyp Fused Insert
Rückstandsvolumen (metrisch) < 5 ul
Arbeitsvolumen (metrisch) 400 μl
Basisausführung Konischer Boden
Gesamtvolumen (metrisch) 650 μL
Verschlusstyp Crimp Cap
Höhe (metrisch) 32mm
Menge 12
Typ Fläschchen mit Bördelverschluss
Verschlussgröße 11mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 500μL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.