Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Bestellinformation:
Lieferung in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 11mm Crimp Cap , 6mm Loch |
| Farbe | Silber |
| Material | Aluminium, Silicone |
| Septum | Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0.06mm |
| Typ | Bördelverschluss |
| Verschlussgröße | 11mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 11 mm Crimp Top Vials |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.