Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Beskrivning
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Aluminium-Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa passen auf alle 11-mm-Fläschchen mit Bördel- und Schnappverschlüssen. Müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden.
Bestellinformation:
Lieferung in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | 11-mm-Bördelverschluss, 6-mm-Mittelloch, Typ 7 Gummi/PTFE |
| Farbe | Silber, Rot, Durchsichtig |
| Material | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium |
| Septum | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE |
| Menge | 500 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Typ | Bördelverschluss |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.