Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 10082954
Click to view available options
Farbe:
Blau, Gray
Blau, Rot
Blau, Rot, Klar
Blau, Rot, Weiß
Blau, Transparent, Rot
Gelb, Klar, Rot
Gelb, Rot
Gold, Rot, Durchsichtig
Grün, Klar, Rot
Grün, Rot
Grün, Rot, Klar
Grün, Rot, Weiß
Klar
Rot
Rot, Klar
Rot, Transparent
Rot, Weiß
Silber
Silber, Blau
Silber, Durchsichtig, Durchsichtige Septa
Silber, Durchsichtig, Rot
Silber, Rot
Silber, Rot, Durchsichtig
Silber, Rot, Klar
Silber, Rot, Transparent
Silber, Rot, Weiß
Silber, Transparent, Rot
Silber, Weiß, Rot
Silber, White, Clear
Transparent, Weiß, Rot
Material:
Aluminium
Aluminium, PTFE, Aluminum
Aluminium, Silicone
Aluminium, Silicone, Aluminum
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
PTFE, Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Stahl
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Polyethylen
PTFE, Silikon, Stahl
PTFE/Silikon/PTFE, Silicone
Polyethylen
Typ:
Bördel
Bördel (magnetisch)
Bördelverschluss
Bördelverschluss mit Septum
Klemme
Schnappverschluss
Silikon-/PTFE-Septum
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Septum:
Blaues Silikon/PTFE
Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt
Blaues Silikon/rotes PTFE
Durchsichtiges PTFE/Gummi
Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring
Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon
Graues Chlorbutyl/PTFE
Keine
Massive Scheibe aus PTFE
PTFE/Synthetikgummi rot
Reines PPD, Silikonring
Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Silikon/PTFE
Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk
Typ 7 Gummi/PTFE (Septen)
Artikelnummer. 10082954
Marke: Thermo Scientific™ 11PEC1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
11-mm-Bördelverschlüsse verfügen über vormontierte Verschlusskappen und Septen zur Minimierung von handhabungsbedingter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel.
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Aluminium-Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa passen auf alle 11-mm-Fläschchen mit Bördel- und Schnappverschlüssen. Müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden.
Bestellinformation:
Lieferung in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 11-mm-Schnappverschluss für Fläschchen mit Bördelrand
Farbe Klar
Material Polyethylen
Menge 1000
Typ Schnappverschluss
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.