Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kit mit montierten, 11-mm-Braunglasfläschchen, silberner Versiegelung, Septa aus PTFE/rotem Gummi
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfortkits mit 11-mm-Braunglasfläschchen (montiert) enthält 100 Braunglasfläschchen mit vormontierten 100 Gewindekappen und Septa. Verpackt in praktischer Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel.
- Nach dem Aufbördeln der Aluminiumversiegelung wird das Fläschchen mit Trockenstickstoff gespült
- Die Probe wird per Injektion durch das Septum eingefüllt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Silber |
| Beschreibung | Braunglas mit Beschriftungsfeld; silberfarbene Versiegelung, Septa aus PTFE/rotem Gummi |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas, PTFE, Naturkautschuk |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/roter Gummi |
| Enthält | Fläschchen: C4011-2W, Verschluss: C4011-1AP |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.