Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Braunglasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss
Artikelnummer. 12430088
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
300 μl
500 μl
1,4 ml
2,0 ml
2 ml
Marking Spot:
Ja
Nein
Typ:
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert
11 mm Snap-It-Fläschchen
Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
MacroVial Fläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz, Braunglas, mit Beschriftungsfeld
MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, Braunglas
Menge:
100/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12430088
Marke: Thermo Scientific™ C40122W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel.
Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel. Sie werden aus hochwertigem 51A Glas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie zwischen Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals erfordern Mikroeinsätze mit 6 mm Durchmesser
Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe
Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern
*Der Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2-ml-Braunglas, Beschriftungsfeld
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2 ml
Einsatztyp None
Rückstandsvolumen (metrisch) < 170μL
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,8 ml
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100/Packung
Typ Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Ältere GC-Autosampler
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.