Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Braunglasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss
Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel.
Marke:  Thermo Scientific™ C4012-2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10424363
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel. Sie werden aus hochwertigem 51A Glas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie zwischen Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals erfordern Mikroeinsätze mit 6 mm Durchmesser
Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe
Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern
*Der Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 ml Braunglas
12 mm
12 mm
2 ml
1,8 ml
2 ml
32 mm
Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Nein
Ältere GC-Autosampler
11 mm
Bernsteinfarben
Glas
< 170μL
Flachboden
Bördelverschluss
100
11 mm
1,5 ml
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.