Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Artikelnummer. 11792418 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Red-Orange
Durchsichtig lackiert
Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange
Rot-Orange, Transparent
Rot-Orange, transparent, Durchsichtig
Schwarz
Silber, Rot, Rot-Orange, Transparent
Silber, Rot-Orange, Transparent
Weiß
Material (Auskleidung):
Aluminium
Naturkautschuk/Butyl/TEF
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
PTFE/Butyl
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Dicke (metrisch):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 11792418
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
  • 11mm
  • Aluminium
  • Kappe
  • Durchsichtig
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Aluminium
Vorgeschlitzt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Typ Bördelverschluss