Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Glasfläschchen mit Bördelhals, weite Öffnung, silanisiert
Standard vials for GC and HPLC.
40.15 € - 48.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 2 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Produktcode | Marke | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11555904
|
Fisherbrand™
11 09 2085 |
Nein | Nein |
48.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15572310
|
Fisherbrand™
11 09 2172 |
Nein | Yes | N/A | ||||||
Beschreibung
- 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
11,6 mm | |
2 mL | |
Klemme | |
<100 μl | |
Flachboden | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Glasfläschchen mit Bördelhals, weite Öffnung, silanisiert