Learn More
Fisherbrand™ 10 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 10-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 10 15 1258
393.36 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 10 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- 10-425-Gewinde
- Kombinationsversiegelung
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
Rot, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
7 mm | |
10 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm | |
10-425 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 10-425-Gewinde, vormontiertes Septum > Silikon/PTFE rot/weiß/rot ,1.0 mm Dicke,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur