Learn More
Fisherbrand™ 10 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 10-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 10 15 1256
Beschreibung
- 10 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- 10-425-Gewinde
- Kombinationsversiegelung
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF | |
Rot-Orange, Schwarz, Black | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
7 mm | |
10 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm | |
10-425 |