Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Autosampler-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Description
Wählen Sie aus unserem Sortiment an chemisch inerten Polypropylenfläschchen, die für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet sind. Diese 10-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde bieten für einige Anwendungen eine preisgünstige Alternative zu Glas. Sie sind aus hochwertigem, GC-getestetem Polypropylen mit 10-425-Gewinde gefertigt. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, sind Kunststofffläschchen unter Umständen besser geeignet als konventionelle Fläschchen aus Glas. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Präzisionsgeformte Spitzen für maximale Probenwiederverwendung bei Applikationen mit begrenztem Volumen
Spécification
Spécification
| Beschreibung | 600 µl MicroVial aus hochreinem Polypropylen, konische Spitze |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 600 μl |
| Einsatztyp | Eingeschmolzener Einsatz |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <6 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 600 μl |
| Basisausführung | Konisch |
| Afficher plus |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.