Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, durchsichtigen 10-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde, durchsichtige 2-ml-Glasfläschchen, mit fest verbundenen Verschlüssen aus PTFE/Silikon
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ National™ 10-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung sowie die Einsätze sind aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und mit einem 10-425 Gewinde ausgestattet. Die Konstruktion mit weiter Halsöffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und erfordert Mikro-Einsätze mit einem Durchmesser von 6 mm.
- Für eine maximale Probenextraktion ohne getrennte Einsätze.
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
Kompatibel mit Autosamplern*
- Jasco
- PerkinElmer
- Shimadzu
- Varian
- Waters
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zertifiziertes 2-ml-Klarglasfläschchen, 10-425 Schraubgewinde |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Produktlinie | LC-GC CERT |
| Verschlussmaterial | PTFE-/Silikon-Verbund |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | 9-425 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.