Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
Marke: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0422
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und Komponenten (Stopfen und Kappen)
- 1073B Tyvek™ Seite ermöglicht das Eindringen von Dampf während der Sterilisation
- Semitransparente HDPE-Filmseite
- Stoßfestigkeit
- Durchgehend starke, doppelt geschweißte Werksseitige Versiegelungen
- Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
- Widerstandsfähig gegenüber Reißen und Durchstechen infolge von scharfen und schweren Maschinenteilen
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
- Alle Lieferungen enthalten Konformitätszertifikate
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1,95 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
22 x 4 in. | |
55,9 cm | |
10,2 cm |
66 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
22 in. | |
4 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag > Größe: 4 x 22 in; Fassungsvermögen: 66 oz.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur