Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
Marke:  Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS2440
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17718507
  • 4435.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und Komponenten (Stopfen und Kappen)
  • 1073B Tyvek™ Seite ermöglicht das Eindringen von Dampf während der Sterilisation
  • Semitransparente HDPE-Filmseite
  • Stoßfestigkeit
  • Durchgehend starke, doppelt geschweißte Werksseitige Versiegelungen
  • Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegenüber Reißen und Durchstechen infolge von scharfen und schweren Maschinenteilen
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Alle Lieferungen enthalten Konformitätszertifikate
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
27,2 l
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
40 x 24 in.
101,6 cm
61 cm
920 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
40 in.
24 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag > Größe: 24 x 40 in; Fassungsvermögen: 920 oz.