Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags are breathable, and provide an effective bacterial barrier
2660.00 € - 4930.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 1073B Tyvek™ |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17758487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1212 |
12 x 12 in. |
2660.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1219 |
12 x 19 in. |
3300.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17758497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1920 |
19 x 20 in. |
4305.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2026 |
20 x 26 in. |
4930.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made from DuPont Tyvek and a polyethylene/HDPE film
- This combination of materials yields superior seal strength for stoppers, seals, and other critical components, or equipment parts
- These autoclavable bags are lint-free, moisture resistant, puncture resistant, and extremely tough
- Tyvek™ side offers high breathability while providing an effective bacterial barrier
- Clear film side offers excellent clarity combined with strength and durability
- Can be used in gas or steam sterilizers; and can also be irradiated
- Bags should be heat sealed closed, using a validate-able impulse, or continuous band sealer
Spezifikation
1073B Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
500/Packung |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE |