missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estradiol EP Impurity C, Mikromol™
Beschreibung
Estradiol EP Impurity C
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate) |
| CAS | 4147-13-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C32 H32 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate), Estradiol Benzoate Imp. C (EP), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate, Estradiol 3,17-Dibenzoate, Estradiol Benzoate Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C32H32O4/c1-32-19-18-26-25-15-13-24(35-30(33)21-8-4-2-5-9-21)20-23(25)12-14-27(26)28(32)16-17-29(32)36-31(34)22-10-6-3-7-11-22/h2-11,13,15,20,26-29H,12,14,16-19H2,1H3/t26-,27-,28+,29+,32+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c6ccccc6 |
| IUPAC-Name | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-benzoyloxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?