missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cidofovir, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16487306

Marke: Medchem Express HY17438

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cidofovir (GS 0504) is an acyclic monophosphate nucleotide analogue and CMV inhibitor with antiviral activity. Cidofovir inhibits cytomegalovirus (CMV) replication by selectively inhibiting viral DNA polymerase. Cidofovir induces apoptosis and can be used in studies of AIDS cytomegalovirus retinitis, herpes, and cancer. Cidofovir also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.

Cidofovir (GS 0504) is an acyclic monophosphate nucleotide analogue and CMV inhibitor with antiviral activity. Cidofovir inhibits cytomegalovirus (CMV) replication by selectively inhibiting viral DNA polymerase. Cidofovir induces apoptosis and can be used in studies of AIDS cytomegalovirus retinitis, herpes, and cancer. Cidofovir also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cidofovir
Physikalische Form Solid
CAS 113852-37-2
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H14N3O6P
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym GS 0504 HPMPC (S)-HPMPC
Löslichkeitsinformationen H2O : 3.33 mg/mL (11.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=CC(N)=NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 279.19
Formelmasse 279.19
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt