Learn More
Thermo Scientific™ 1000 ml-Flasche aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Beschreibung
Kombinieren Sie 1000 ml-Flaschen aus Polypropylen mit Thermo Scientific TX-1000- oder Bioflex HC-Rotoren für ein komplettes System und maximieren Sie den Durchsatz Ihres Labors.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Flasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | TX-1000, BIOFlex HC Rotoren |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1000 ml-Flasche aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur