Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit Luer-Spitzen, Anschlusstyp LT
Artikelnummer. p-4905087
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10548511
Marke: Hamilton™ 81401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml. Zu dieser Serie sind verschiedene Abschlüsse und Nadelvarianten lieferbar.
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
Luer-Spitze (LT) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
TLL ohne Flansch
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,28 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7,29 mm
Außendurchmesser (metrisch) 10,3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1002
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 2,5 mL
Anschlusstyp Luer-Spitze