Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit fester Nadel, LTN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Nummer der Kanülenspitze:
2
3
5
Modell:
Modell:1002
Modell:1005
Modell:1010
Modell 1001
Modell 1002
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
- Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) – Bei Spritzen mittlerer Größe werden die Nadeln an einem Punkt im Glas-Spritzenkörper zementiert, welcher der Null-Markierung der Skala entspricht. Mit diesem Abschluss beschränkt sich das Totvolumen auf das Innenvolumen der Nadel. Nicht autoklavierbar. Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender auswählbar.
- Nadelspitzenausführung 2 - Scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze, zum Durchstechen von Septen empfohlen. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
- Nadelspitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
- Nadelspitzenausführung 5 - Konische Nadel mit seitlichem Anschluss zum nicht-stanzenden Durchstechen von Septen, feinen Folien und Kunststoffen Erhältliche Nadelstärken: 26 - 10
TLL ohne Flansch
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 ga. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.18 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,016 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.41 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.355 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.02 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion